Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
426190010 426190050
ACRO426190010EA 380 PLN
ACRO426190010 ACRO426190050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.27 g/mol
Gęstość: 0.984 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210019
Numer CAS: 68076-36-8
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR consistent with structure