Drukuj
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorophosphoric acid dimethyl ester, Dimethyl phosphorochloridate
426140050 426140250
ACRO426140050EA 453 PLN
ACRO426140050 ACRO426140250
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dimethyl chlorophosphate
Formuła: C₂H₆ClO₃P
MW: 144.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (25 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00117904
Numer CAS: 813-77-4
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95.0 %