Drukuj
tert-butylan potasowy 1 M in tert-butanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
426121000 426128000
426121000.EA 511 PLN
426121000. 426128000.
tert-butylan potasowy 1 M in tert-butanol, AcroSeal®
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %