Drukuj
Trietoksyboran 97%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428651000 428658000
428651000.EA 261 PLN
428651000. 428658000.
Trietoksyboran 97%, AcroSeal®
Trietoksyboran
Formuła: C₆H₁₅BO₃
Temp. Wrzenia: 117 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,858 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009073
Numer CAS: 150-46-9
Jednostka: 1176
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %