Drukuj
Ammonium sulphide 20% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
426080010 426081000
ACRO426080010EA 1500 PLN
ACRO426080010 ACRO426081000
Ammonium sulphide 20% in water
Ammonium sulphide
Formuła: H₈N₂S
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010892
Numer CAS: 12135-76-1
Jednostka: 2683
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %