Drukuj
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DSS
426020010 426020050
ACRO426020010EA 790 PLN
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formuła: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00049059
Numer CAS: 68528-80-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure