Drukuj
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: cis-2-Carboxy-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
425900010 425902500
ACRO425900010EA 2220 PLN
ACRO425900010 ACRO425902500
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₆H₉NO₂
Temp. topnienia: 252…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093875
Numer CAS: 22255-16-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥94 %