Drukuj
Metanolan sodu 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428361000 428368000
428361000.EA 206 PLN
428361000. 428368000.
Metanolan sodu 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Temp. topnienia: 1…5 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Jednostka: 1289
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %