Drukuj
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (active SO₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
425850050 425850250
ACRO425850050EA 250 PLN
ACRO425850050 ACRO425850250
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (active SO₃)
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Formuła: C₃H₇NO₄S
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temp. Zapłonu: >120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00043411
Numer CAS: 29584-42-7
Numer WE (dawny EINECS): 249-701-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥47.0 % (as SO3)