Drukuj
6-Carboxyfluorescein 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
425801000 425805000
ACRO425801000EA 726 PLN
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Formuła: C₂₁H₁₂O₇
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036873
Numer CAS: 3301-79-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure