N-Boc-DL-valine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
425780100
425780500
ACRO425780100EA
405
PLN
ACRO425780100
ACRO425780500
N-Boc-DL-valine 98%
N-Boc-DL-valine
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₄ Temp. topnienia: 112…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069973 Numer CAS: 54895-12-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR | consistent with structure |