Drukuj
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
428150010 428150050
ACRO428150010EA 294 PLN
ACRO428150010 ACRO428150050
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Methyl p-tolyl sulphoxide
Appearance: White to yellow Low melting powder or crystals
Formuła: C₈H₁₀OS
Temp. Wrzenia: 113…114 °C (2,2 mmHg)
Temp. topnienia: 41…46 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075175
Numer CAS: 934-72-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure