Drukuj
Dichlorek etyloglinu 1.8 M in toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428041000 428048000
428041000.EA 481 PLN
428041000. 428048000.
Dichlorek etyloglinu 1.8 M in toluene, AcroSeal®
Dichlorek etyloglinu
Formuła: C₂H₅AlCl₂
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000457
Numer CAS: 563-43-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 23 to 27 %