Drukuj
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428031000 428038000
428031000.EA 508 PLN
428031000. 428038000.
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M in THF, AcroSeal®
1-Octylmagnesium chloride
Formuła: C₈H₁₇ClMg
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000476
Numer CAS: 38841-98-4
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-green to brown Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.6 M
Additional info is possible)