Drukuj
2,3-Diaminophenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-o-phenylenediamine
425680010 425680050
ACRO425680010EA 437 PLN
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminophenol 97%
2,3-Diaminophenol
Formuła: C₆H₈N₂O
Temp. topnienia: 161…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075199
Numer CAS: 59649-56-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %