Drukuj
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427931000 427938000
427931000.EA 243 PLN
427931000. 427938000.
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Zirconium(IV) Propoxide
Appearance: Colorless to yellow to amber Solution
Formuła: C₁₂H₂₈O₄Zr
Gęstość: 1,044 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015307
Numer CAS: 23519-77-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to amber Solution
Assay 27.0 to 29.0 % (ZrO2)
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %