Drukuj
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid, Umbelliferone-4-acetic acid
427900010 427900050
ACRO427900010EA 275 PLN
ACRO427900010 ACRO427900050
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid 97%
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₁₁H₈O₅
Temp. topnienia: 209…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037563
Numer CAS: 6950-82-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test