n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
427811000
427818000
427811000.EA
420
PLN
427811000.
427818000.
n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
n-Octylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to brown Solution
Formuła:
C₈H₁₇BrMg Temp. Wrzenia: 35 °C (760 mmHg) Gęstość: 0,961 g/cm³ Temp. Zapłonu: –35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191566 Numer CAS: 17049-49-9 Jednostka: 2924 ADR: 3,I |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to brown Solution |
Titration Grignard | 1.9 to 2.2 M |
GC | ≥98.0 % |