Drukuj
DL-3-Phenyllactic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: DL-β-Phenyllactic acid
427770010 427770100
ACRO427770010EA 146 PLN
ACRO427770010 ACRO427770100
DL-3-Phenyllactic acid 97%
DL-3-Phenyllactic acid
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.176 g/mol
Temp. topnienia: 95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065928
Numer CAS: 828-01-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure