Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
427761000
427768000
427761000.EA
498
PLN
427761000.
427768000.
Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Hexylmagnesium bromide
Appearance: Brown Solution
Formuła:
C₆H₁₃BrMg Gęstość: 0,98 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000046 Numer CAS: 3761-92-0 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Brown Solution |
Titration Grignard | 0.6 to 1 M |
Melting point | 62 to 65 °C |
GC | ≥97.5 % |