Drukuj
Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427751000 427758000
427751000.EA 819 PLN
427751000. 427758000.
Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M in THF, AcroSeal®
Isopropenylmagnesium bromide solution
Appearance: Yellow to grey to brown Solution
Formuła: C₃H₅BrMg
Temp. Wrzenia: 67 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,927 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192240
Numer CAS: 13291-18-4
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to grey to brown Solution
Titration Active base 0.45 to 0.60 M
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %