Drukuj
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Thiobenzoic acid
373300050 373300250
ACRO373300050EA 497 PLN
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formuła: C₇H₆O₂S
MW: 154.1863 g/mol
Temp. topnienia: 223…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016617
Numer CAS: 1074-36-8
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %