Drukuj
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
397720010 397720050
ACRO397720010EA 91.9 PLN
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.29 g/mol
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094488
Numer CAS: 123855-51-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %