Drukuj
2-Bromo-6-metoksypirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397670050 397670250
ACRO397670050EA 333 PLN
ACRO397670050 ACRO397670250
2-Bromo-6-metoksypirydyna 97%
2-Bromo-6-metoksypirydyna
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 206 °C
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00088345
Numer CAS: 40473-07-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %