1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
396851000
396855000
ACRO396851000EA
273
PLN
ACRO396851000
ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła:
C₄H₄N₂O₂ Temp. topnienia: 282 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011558 Numer CAS: 37718-11-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |