Drukuj
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
397510010 397510050
ACRO397510010EA 467 PLN
ACRO397510010 ACRO397510050
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Appearance: Clear colorless to straw yellow Liquid
Formuła: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174.315 g/mol
Temp. Wrzenia: 156…157 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.915 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01321229
Numer CAS: 102191-92-4
Jednostka: 1989
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %