Drukuj
Chlorowodorek estru metylowego sarkozyny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
397500500 397502500
ACRO397500500EA 435 PLN
ACRO397500500 ACRO397502500
Chlorowodorek estru metylowego sarkozyny 97%
Chlorowodorek estru metylowego sarkozyny
Formuła: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.58 g/mol
Temp. topnienia: 110…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038876
Numer CAS: 13515-93-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 70°C) (to constant weight)
Titration with HClO4 ≥96.0 %