Drukuj
Etanolan magnezu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 215 PLN
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Etanolan magnezu 98%
Etanolan magnezu
Formuła: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114.43 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009060
Numer CAS: 2414-98-4
Jednostka: 3205
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %