Drukuj
Chlorek 3-bromobenzoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 158 PLN
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
Chlorek 3-bromobenzoilu 97%
Chlorek 3-bromobenzoilu
Formuła: C₇H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 74,5…75 °C (0.5 mmHg)
Gęstość: 1,666 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000669
Numer CAS: 1711-09-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %