Drukuj
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
397410010 397410050
ACRO397410010EA 204 PLN
ACRO397410010 ACRO397410050
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.175 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…165 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.012 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321384
Numer CAS: 22195-47-7
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %