Drukuj
2-Ethylbenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
378750010 378750050
ACRO378750010EA 644 PLN
ACRO378750010 ACRO378750050
2-Ethylbenzoic acid 97%
2-Ethylbenzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.1700 g/mol
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045838
Numer CAS: 612-19-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure