Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
397200010 397201000
397200010.EA 1250 PLN
397200010. 397201000.
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 79
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Jednostka: 2536
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm