Drukuj
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
395890010 395892500
ACRO395890010EA 603 PLN
ACRO395890010 ACRO395892500
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Appearance: Yellow Powder
Formuła: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
MW: 738.19 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191830
Numer CAS: 29934-17-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %