Drukuj
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
395790050 395790250
ACRO395790050EA 342 PLN
ACRO395790050 ACRO395790250
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₂NO
Temp. Wrzenia: 89…91 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 38…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051677
Numer CAS: 49609-84-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥96.0 % (derivatized)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure