Drukuj
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 359 PLN
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 97+% stabilised
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formuła: C₈H₁₅BO₂
Temp. Wrzenia: 40 °C (20 mmHg)
Gęstość: 0,908 g/cm³
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00192492
Numer CAS: 75927-49-0
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT