Drukuj
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
395130010 395130050
ACRO395130010EA 247 PLN
ACRO395130010 ACRO395130050
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Allylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₉H₁₇BO₂
Temp. Wrzenia: 50…53 °C (5 mmHg)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013347
Numer CAS: 72824-04-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %