Drukuj
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
395080050 395080250
ACRO395080050EA 214 PLN
ACRO395080050 ACRO395080250
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Appearance: Clear yellow Liquid
Formuła: C₈H₆Cl₂O
Gęstość: 1,31 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130223
Numer CAS: 51512-09-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %