Drukuj
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
394301000 394308000
394301000.EA 519 PLN
394301000. 394308000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in diethyl ether, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Appearance: Dark brown Solution
Formuła: C₄H₉ClMg
MW: 116.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 34 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000465
Numer CAS: 677-22-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 24 to 26 %