Drukuj
Metylosiarczan(VI) sodu 99% pract.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methanesulphuric acid sodium salt, Methylsulphuric acid sodium salt
414900250 414901000
ACRO414900250EA 632 PLN
ACRO414900250 ACRO414901000
Metylosiarczan(VI) sodu 99% pract.
Metylosiarczan(VI) sodu
Formuła: CH₃NaO₄S
MW: 134.09 g/mol
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013457
Numer CAS: 512-42-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %