Drukuj
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399980010 399980050
ACRO399980010EA 1270 PLN
ACRO399980010 ACRO399980050
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₄H₃ClFN₃
MW: 147.54 g/mol
Temp. topnienia: 193…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057344
Numer CAS: 155-10-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure