Drukuj
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
394100010 394100050
ACRO394100010EA 108 PLN
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134555
Numer CAS: 41085-43-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %