Drukuj
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
394030010 394030050
ACRO394030010EA 295 PLN
ACRO394030010 ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Formuła: C₁₃H₁₅ClN₂O
Temp. topnienia: 187…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137741
Numer CAS: 52068-30-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %