Drukuj
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
390910010 390910050
ACRO390910010EA 154 PLN
ACRO390910010 ACRO390910050
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Formuła: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.1888 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…66 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010205
Numer CAS: 38711-20-5
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %