Drukuj
Calcium perchlorate tetrahydrate, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
390631000 390635000
ACRO390631000EA 278 PLN
ACRO390631000 ACRO390635000
Calcium perchlorate tetrahydrate, czysty
Calcium perchlorate tetrahydrate
Formuła: CaClO₄·4H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191895
Numer CAS: 15627-86-8
Jednostka: 1455
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 12.2 to 13.5 % (Calcium)