Drukuj
Magnesium tert-butoxide 93+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
390470100 390470500 390472500
ACRO390470100EA 208 PLN
ACRO390470100 ACRO390470500 ACRO390472500
Magnesium tert-butoxide 93+%
Magnesium tert-butoxide
Appearance: White to light grey Powder
Formuła: C₈H₁₈MgO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788761
Numer CAS: 32149-57-8
Jednostka: 3205
ADR: 4.2,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Powder
Titration with HCl ≥93.0 %