Drukuj
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399670010 399670050
ACRO399670010EA 216 PLN
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Bromo-3-formylpyridine 96%
2-Bromo-3-formylpyridine
Formuła: C₆H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 100 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04966945
Numer CAS: 128071-75-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure