Drukuj
(R)-(+)-1,2-Epoksypropan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-Metylooksiran, (R)-(+)-Tlenek propylenu
399570050 399570250
ACRO399570050EA 446 PLN
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoksypropan 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoksypropan
Formuła: C₃H₆O
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,829 g/cm³
Temp. Zapłonu: –37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066211
Numer CAS: 15448-47-2
Jednostka: 1280
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)