Drukuj
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
399560010 399560050
ACRO399560010EA 515 PLN
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Formuła: C₁₂H₁₁Br
MW: 235.12 g/mol
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037737
Numer CAS: 13686-49-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %