Drukuj
4-Methoxypiperidine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
393390010 393390050
ACRO393390010EA 749 PLN
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Formuła: C₆H₁₄ClNO
MW: 115.1700 g/mol
Temp. Wrzenia: 44 °C (9mbar)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115010
Numer CAS: 4045-24-3
Jednostka: 3267
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %