Drukuj
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (S)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
393370010 393372500
ACRO393370010EA 1620 PLN
ACRO393370010 ACRO393372500
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Appearance: White to cream Powder or crystals and/or chunks
Formuła: C₇H₉NO
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077866
Numer CAS: 54656-96-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)